Documentos Principais
693634
Sigma-Aldrich
1-Boc-pyrazole
97%
Sinônimo(s):
1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrazole, tert-Butyl 1H-pyrazole-1-carboxylate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H12N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
168.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.472
p.e.
161 °C/760 mmHg
densidade
1.036 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)n1cccn1
InChI
1S/C8H12N2O2/c1-8(2,3)12-7(11)10-6-4-5-9-10/h4-6H,1-3H3
chave InChI
BSJFXAFLSWDUPK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)