Documentos Principais
650277
Sigma-Aldrich
1-Cyclohexen-1-yl-boronic acid pinacol ester
Sinônimo(s):
2-(1-Cyclohexenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Selecione um tamanho
1 G
R$ 2.108,00
R$ 2.108,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 2.108,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H21BO2
Número CAS:
Peso molecular:
208.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.108,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)C2=CCCCC2
InChI
1S/C12H21BO2/c1-11(2)12(3,4)15-13(14-11)10-8-6-5-7-9-10/h8H,5-7,9H2,1-4H3
chave InChI
QNZFUMVTUFOLRT-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
219.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
103.9 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)