693030
(S)-T-BINAP
Sinônimo(s):
(S)-(−)-2,2′-p-tolyl-phosphino)-1,1′-binaphthyl, (S)-Tol-BINAP
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
atividade óptica
[α]20/D -156°, c = 0.5 in benzene
pf
250-255 °C
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
P(c8ccc(cc8)C)(c7ccc(cc7)C)c1c(c6c(cc1)cccc6)c2c3c(ccc2P(c5ccc(cc5)C)c4ccc(cc4)C)cccc3
InChI
1S/C48H40P2/c1-33-13-23-39(24-14-33)49(40-25-15-34(2)16-26-40)45-31-21-37-9-5-7-11-43(37)47(45)48-44-12-8-6-10-38(44)22-32-46(48)50(41-27-17-35(3)18-28-41)42-29-19-36(4)20-30-42/h5-32H,1-4H3
chave InChI
IOPQYDKQISFMJI-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
We present an article concerning BINAP/SEGPHOS® Ligands and Complexes.
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago