Documentos Principais
692883
Sigma-Aldrich
Aluminum nickel cobalt
alloy 1, disc, size 13 mm × 6 mm
Sinônimo(s):
AlNiCo
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352311
ID de substância PubChem:
Formulário
disc
composição
Aluminum, 14.5 wt. %
Cobalt, >0.5 wt. %
Iron (remainder)
Nickel, 33.5 wt. %
Silicon, 1.125 wt. %
Titanium, 0.45 wt. %
tamanho
13 mm × 6 mm
cadeia de caracteres SMILES
[Al].[Co].[Ni]
InChI
1S/Al.Co.Ni
chave InChI
VKLQGCFJXKUNRB-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Magnetic parameters/properties:
• Maximum Energy Product (BH): 8.0 kJ/m3 (1.0 MGsOe)
• Residual Induction (Br): 0.43 T (4.3 kGs)
• Coercive Force (Hc): 58 kA/m (0.73 kOe)
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
A significant limiting factor for wearable electronics and wireless sensors is the finite amount of energy that can be stored in on-board batteries.