69230
1-Methyl-3-octylimidazolium hexafluorophosphate
≥95.0%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95.0%
forma
liquid
Impurezas
≤1.0% water
cadeia de caracteres SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCCCCC[n+]1ccn(C)c1
InChI
1S/C12H23N2.F6P/c1-3-4-5-6-7-8-9-14-11-10-13(2)12-14;1-7(2,3,4,5)6/h10-12H,3-9H2,1-2H3;/q+1;-1
chave InChI
GRCIJNHHTXBJAK-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter