Documentos Principais
692026
Sigma-Aldrich
2-Methylphenethyl bromide
97%
Sinônimo(s):
1-(2-Bromoethyl)-2-methylbenzene, 1-Bromo-2-o-tolylethane, 2-(2-Bromoethyl)toluene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H11Br
Número CAS:
Peso molecular:
199.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.5571
densidade
1.179 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccccc1CCBr
InChI
1S/C9H11Br/c1-8-4-2-3-5-9(8)6-7-10/h2-5H,6-7H2,1H3
chave InChI
PZXWZXNXBNIAHO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)