Documentos Principais
779946
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4-phenylbutane
≥95.0% (GC)
Sinônimo(s):
(4-Bromobutyl)benzene, 4-Phenylbutyl bromide
Selecione um tamanho
1 G
R$ 309,00
10 G
R$ 2.302,00
R$ 309,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 309,00
10 G
R$ 2.302,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H13Br
Número CAS:
Peso molecular:
213.11
Beilstein:
2042124
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 309,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (GC)
95.0-105.0% (T)
Formulário
liquid
grupo funcional
bromo
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
BrCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H13Br/c11-9-5-4-8-10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7H,4-5,8-9H2
chave InChI
XPBQQAHIVODAIC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)