Documentos Principais
691194
Sigma-Aldrich
trans-1-Iodo-1-octene
≥95.0% (GC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H15I
Número CAS:
Peso molecular:
238.11
Beilstein:
2346520
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥95.0% (GC)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.502
grupo funcional
alkyl halide
iodo
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC\C=C\I
InChI
1S/C8H15I/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h7-8H,2-6H2,1H3/b8-7+
chave InChI
SJZDDNSUIVLYIN-BQYQJAHWSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)