Documentos Principais
691062
Sigma-Aldrich
2-Methoxyethyl acetoacetate
Arxada quality, ≥97.5% (GC)
About This Item
Fórmula linear:
CH3COCH2CO2CH2CH2OCH3
Número CAS:
Peso molecular:
160.17
Beilstein:
2079850
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥97.5% (GC)
Formulário
liquid
qualidade
Arxada quality
fabricante/nome comercial
Arxada AG
Impurezas
≤0.10% water
≤1.5% 2-methoxyethanol
cor
clear
yellowish
índice de refração
n20/D 1.434 (lit.)
p.e.
120 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COCCOC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C7H12O4/c1-6(8)5-7(9)11-4-3-10-2/h3-5H2,1-2H3
chave InChI
PLHCSZRZWOWUBW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Immune system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
217.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
103 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)