Documentos Principais
687847
Sigma-Aldrich
Quinoxaline N-oxide
97%
Sinônimo(s):
1-Oxide quinoxaline
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.833,00
R$ 1.833,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.833,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H6N2O
Número CAS:
Peso molecular:
146.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.833,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
121-125 °C
cadeia de caracteres SMILES
[O-][n+]1ccnc2ccccc12
InChI
1S/C8H6N2O/c11-10-6-5-9-7-3-1-2-4-8(7)10/h1-6H
chave InChI
OARGFWQSVACNCO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Coupling partner in Pd-catalyzed direct arylation reactions.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Campeau, L. C. et al.
Aldrichimica Acta, 40, 35-35 (2007)