Documentos
689734
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-pyridinecarboxaldehyde
technical, ≥90%
Sinônimo(s):
2-Chloro-4-formylpyridine, 2-Chloroisonicotinaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H4ClNO
Número CAS:
Peso molecular:
141.56
Beilstein:
7986625
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
grau
technical
Ensaio
≥90%
≥90.0% (GC)
forma
lumps
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cc(C=O)ccn1
InChI
1S/C6H4ClNO/c7-6-3-5(4-9)1-2-8-6/h1-4H
chave InChI
UFPOSTQMFOYHJI-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C