Documentos Principais
689300
Sigma-Aldrich
1-Methyl-4-nitropyrrole-2-carboxylic acid
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H6N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
170.12
Beilstein:
168975
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥97.5%
97.5-102.5% (titration)
98%
forma
powder
cadeia de caracteres SMILES
Cn1cc(cc1C(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O4/c1-7-3-4(8(11)12)2-5(7)6(9)10/h2-3H,1H3,(H,9,10)
chave InChI
GEGNYFQOFWUIFG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)