Documentos
639036
Sigma-Aldrich
5-Bromo-4-fluoro-2-methylaniline
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H7BrFN
Número CAS:
Peso molecular:
204.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
86-90 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(F)c(Br)cc1N
InChI
1S/C7H7BrFN/c1-4-2-6(9)5(8)3-7(4)10/h2-3H,10H2,1H3
chave InChI
DNCLVDGUXUSPTL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3