Documentos Principais
687340
Sigma-Aldrich
N-Boc-4,4-difluoro-L-proline
97%
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 1.037,00
R$ 1.037,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 1.037,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H15F2NO4
Número CAS:
Peso molecular:
251.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.037,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]22/D -69.0° in chloroform
pf
120-124 °C
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(F)(F)C[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C10H15F2NO4/c1-9(2,3)17-8(16)13-5-10(11,12)4-6(13)7(14)15/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,14,15)/t6-/m0/s1
chave InChI
WTMZYKCXBXPVPT-LURJTMIESA-N
Aplicação
N-Boc-4,4-difluoro-L-proline can be used as a substrate in the preparation of possible dipeptidyl peptidase I (DPPI) inhibitors and VLA-4 antagonists.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
4-(Pyrrolidinyl) methoxybenzoic acid derivatives as a potent, orally active VLA-4 antagonist
Chiba J, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 54(11), 1515-1529 (2006)