Documentos Principais
699071
Sigma-Aldrich
3-Methylpyridine-2-carboxaldehyde
97%
Sinônimo(s):
3-Methylpyridine-2-carbaldehyde
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.498,00
R$ 1.498,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.498,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H7NO
Número CAS:
Peso molecular:
121.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.498,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.538
densidade
1.080 g/mL at 25 °C
grupo funcional
aldehyde
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccnc1C=O
InChI
1S/C7H7NO/c1-6-3-2-4-8-7(6)5-9/h2-5H,1H3
chave InChI
JDYVLWWFVYNMTN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
165.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
73.9 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)