Documentos Principais
687898
Sigma-Aldrich
3-Biphenylmagnesium bromide
0.5 M in THF
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H9BrMg
Número CAS:
Peso molecular:
257.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
concentração
0.5 M in THF
densidade
0.972 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
Br[Mg]c1cccc(c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9.BrH.Mg/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12;;/h1-5,7-10H;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
UZTOZHROVSDJHK-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-4.0 - 5.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
-20 - -15 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)