Documentos Principais
687065
Sigma-Aldrich
4-(4-Fluorophenyl)-1H-imidazole
97%
Sinônimo(s):
5-(4-Fluorophenyl)-3H-imidazole
Selecione um tamanho
5 G
R$ 767,00
R$ 767,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 767,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H7FN2
Número CAS:
Peso molecular:
162.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 767,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
124-129 °C
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(cc1)-c2c[nH]cn2
InChI
1S/C9H7FN2/c10-8-3-1-7(2-4-8)9-5-11-6-12-9/h1-6H,(H,11,12)
chave InChI
QYDAFWKRBZYBOB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)