Documentos Principais
683914
Sigma-Aldrich
8-Chloro-2-methylquinoline
97%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 773,00
R$ 773,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 773,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H8ClN
Número CAS:
Peso molecular:
177.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 773,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
64-68 °C
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc2cccc(Cl)c2n1
InChI
1S/C10H8ClN/c1-7-5-6-8-3-2-4-9(11)10(8)12-7/h2-6H,1H3
chave InChI
VVLYDFPOGMTMFJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)