Documentos Principais
687057
Sigma-Aldrich
4-(4-Bromophenyl)-1H-imidazole
96%
Sinônimo(s):
5-(4-Bromophenyl)-3H-imidazole
Selecione um tamanho
5 G
R$ 780,00
R$ 780,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 780,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H7BrN2
Número CAS:
Peso molecular:
223.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 780,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
96%
Formulário
solid
pf
139-143 °C
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccc(cc1)-c2c[nH]cn2
InChI
1S/C9H7BrN2/c10-8-3-1-7(2-4-8)9-5-11-6-12-9/h1-6H,(H,11,12)
chave InChI
YLIOAWKNPLJMID-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)