Documentos Principais
632570
Sigma-Aldrich
4-Phenylthiazole-2-thiol
technical grade, 90%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.093,00
R$ 1.093,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.093,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H7NS2
Número CAS:
Peso molecular:
193.29
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.093,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
technical grade
Ensaio
90%
Formulário
solid
pf
167-172 °C
grupo funcional
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
Sc1nc(cs1)-c2ccccc2
InChI
1S/C9H7NS2/c11-9-10-8(6-12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,10,11)
chave InChI
CYCKHTAVNBPQDB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)