Key Documents
686948
Sigma-Aldrich
5-Methylpyrimidine
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H6N2
Número CAS:
Peso molecular:
94.11
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
forma
solid
pb
152-154 °C/760 mmHg
pf
33-37 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cncnc1
InChI
1S/C5H6N2/c1-5-2-6-4-7-3-5/h2-4H,1H3
chave InChI
TWGNOYAGHYUFFR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
125.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
51.67 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3