Documentos Principais
686778
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethylpyridine-2-carbonitrile
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H8N2
Número CAS:
Peso molecular:
132.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
58-62 °C
grupo funcional
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cnc(C#N)c(C)c1
InChI
1S/C8H8N2/c1-6-3-7(2)8(4-9)10-5-6/h3,5H,1-2H3
chave InChI
MYBGPKXHLYUSQF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)