Documentos Principais
686514
2,2,2-Trichloro-N,N-dimethyl-13C2-acetamide
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
Sinônimo(s):
2,2,2-Trichloro-N,N-dimethyl-13C2-acetamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C2C2H6Cl3NO
Peso molecular:
192.44
Código UNSPSC:
12352101
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensaio
≥97% (CP)
Formulário
liquid
alteração de massa
M+2
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C(Cl)(Cl)Cl)N([13CH3])[13CH3]
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)