Documentos Principais
685763
Sigma-Aldrich
2,3-Diamino-5-bromopyrazine
97%
Sinônimo(s):
5-Bromopyrazine-2,3-diamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H5BrN4
Número CAS:
Peso molecular:
189.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
212-216 °C (dec.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ncc(Br)nc1N
InChI
1S/C4H5BrN4/c5-2-1-8-3(6)4(7)9-2/h1H,(H2,6,8)(H2,7,9)
chave InChI
CPYAUFLEMLTQAA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)