Documentos Principais
684635
Sigma-Aldrich
5-Bromo-4,6-dichloropyrimidine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4HBrCl2N2
Número CAS:
Peso molecular:
227.87
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
77-81 °C
grupo funcional
bromo
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ncnc(Cl)c1Br
InChI
1S/C4HBrCl2N2/c5-2-3(6)8-1-9-4(2)7/h1H
chave InChI
BKLHHTTZTSYHBV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)