Documentos Principais
684554
Sigma-Aldrich
2-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-6-bromonaphthalene
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H21BrOSi
Peso molecular:
337.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
61-64 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)Oc1ccc2cc(Br)ccc2c1
InChI
1S/C16H21BrOSi/c1-16(2,3)19(4,5)18-15-9-7-12-10-14(17)8-6-13(12)11-15/h6-11H,1-5H3
chave InChI
SSFFBVWGOVGZJB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)