Documentos
684198
Sigma-Aldrich
2-Iodopropane-1,1,1,3,3,3-d6
98 atom % D, ≥98% (CP), contains copper as stabilizer
About This Item
Fórmula linear:
(CD3)2CHI
Peso molecular:
176.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
≥98% (CP)
forma
liquid
peso molecular
175.91 by atom % calculation
contém
copper as stabilizer
pb
88-90 °C
densidade
1.763 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C(I)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H7I/c1-3(2)4/h3H,1-2H3/i1D3,2D3
chave InChI
FMKOJHQHASLBPH-WFGJKAKNSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
107.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
42 °C - closed cup