Documentos Principais
613894
Sigma-Aldrich
Dichlorofluoromethane-d
98 atom % D
Sinônimo(s):
Freon® 21-d
About This Item
Fórmula linear:
CDFCl2
Peso molecular:
103.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Formulário
gas
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C(F)(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl2F/c2-1(3)4/h1H/i1D
chave InChI
UMNKXPULIDJLSU-MICDWDOJSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Informações legais
Freon is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Pictogramas
Gas cylinderExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Ozone 1 - Press. Gas Liquefied gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)