Documentos Principais
683671
Sigma-Aldrich
Neopentylboronic acid
≥95%
Sinônimo(s):
2,2-Dimethylpropylboronic acid
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.754,00
R$ 1.754,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.754,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H13BO2
Número CAS:
Peso molecular:
115.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.754,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
pf
85-89 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)CB(O)O
InChI
1S/C5H13BO2/c1-5(2,3)4-6(7)8/h7-8H,4H2,1-3H3
chave InChI
VCPOZKMTAGEGOT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
May contain varying amounts of anhydride
Aplicação
Reactant for:
  • Preparation of alkylarenes via tetraphosphine-palladium-catalyzed Suzuki cross-coupling with aryl halides
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)