Documentos
588415
Sigma-Aldrich
Cyclopentylboronic acid
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H11BO2
Número CAS:
Peso molecular:
113.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95%
forma
solid
pf
126 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)C1CCCC1
InChI
1S/C5H11BO2/c7-6(8)5-3-1-2-4-5/h5,7-8H,1-4H2
chave InChI
VTTDFSNKIMAQTB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant involved in:
  • Cross coupling reactions with quinones or aromatic amines
  • Arylation and alkylation of diphenylisoxazole
  • Ruphos-mediated Suzuki cross coupling reactions
Nota de análise
Contains varying amounts of anhydride
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3