Documentos Principais
683531
Sigma-Aldrich
4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H5IN2
Número CAS:
Peso molecular:
208.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
59-64 °C
grupo funcional
iodo
cadeia de caracteres SMILES
Cn1cc(I)cn1
InChI
1S/C4H5IN2/c1-7-3-4(5)2-6-7/h2-3H,1H3
chave InChI
RSDRDHPLXWMTRJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)