Documentos Principais
683477
Sigma-Aldrich
2-Acetylbenzothiophene
97%
Sinônimo(s):
1-Benzo[b]thiophen-2-yl-ethanone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H8OS
Número CAS:
Peso molecular:
176.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
86-90 °C
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C10H8OS/c1-7(11)10-6-8-4-2-3-5-9(8)12-10/h2-6H,1H3
chave InChI
SGSGCQGCVKWRNM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Starter in benzothiophene chemistry.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Heterocycles, 45, 1363-1363 (1997)