Documentos Principais
683264
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2(3H)-benzoxazolone
96%
Sinônimo(s):
5-Fluorobenzo[d]oxazol-2(3H)-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H4FNO2
Número CAS:
Peso molecular:
153.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
Formulário
solid
pf
173-177 °C
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc2OC(=O)Nc2c1
InChI
1S/C7H4FNO2/c8-4-1-2-6-5(3-4)9-7(10)11-6/h1-3H,(H,9,10)
chave InChI
KXMRAGBOYTUYGL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)