Documentos Principais
W318101
Sigma-Aldrich
2-Methoxycinnamaldehyde
greener alternative
natural, 98%, FG
Sinônimo(s):
o-Methoxycinnamaldehyde
Selecione um tamanho
W318101-SAMPLE-K
R$ 387,00
100 G
R$ 463,00
1 KG
R$ 1.196,00
10 KG
R$ 8.938,00
25 KG
R$ 19.233,00
R$ 387,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W318101-SAMPLE-K
R$ 387,00
100 G
R$ 463,00
1 KG
R$ 1.196,00
10 KG
R$ 8.938,00
25 KG
R$ 19.233,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3OC6H4CH=CHCHO
Número CAS:
Peso molecular:
162.19
Número FEMA:
3181
Número CE:
Conselho da Europa nº:
571
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
5.048
NACRES:
NA.21
R$ 387,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
98%
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
p.e.
160-161 °C/12 mmHg (lit.)
pf
44.0-49.0 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
categoria alternativa mais ecológica
Organoléptico
cinnamon; woody; spicy; sweet
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)C=Cc1ccccc1OC
InChI
1S/C10H10O2/c1-12-10-7-3-2-5-9(10)6-4-8-11/h2-8H,1H3/b6-4+
chave InChI
KKVZAVRSVHUSPL-GQCTYLIASA-N
Descrição geral
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is Biobased and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks".
Aplicação
  • Network pharmacology combined with molecular docking and experimental validation to explore the potential mechanism of Cinnamomi ramulus against ankylosing spondylitis.: This study investigates the anti-inflammatory potential of 2-Methoxycinnamaldehyde in Cinnamomi ramulus. Its application extends to novel therapeutic approaches for treating ankylosing spondylitis, demonstrating significant implications for medicinal chemistry and pharmacology (Wei et al., 2023).
  • Ramulus Cinnamomi essential oil exerts an anti-inflammatory effect on RAW264.7 cells through N-acylethanolamine acid amidase inhibition.: The study elaborates on the anti-inflammatory activities of 2-Methoxycinnamaldehyde, offering a biochemical pathway that could be exploited in anti-inflammatory drug design (Jia et al., 2023).
  • Metabolomics-Driven Exploration of the Antibacterial Activity and Mechanism of 2-Methoxycinnamaldehyde.: This article offers insights into the antibacterial properties of 2-Methoxycinnamaldehyde, using metabolomics to explore its mechanism of action, significant for developments in antimicrobial treatments (Qian et al., 2022).
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
113 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Daishi Yamakawa et al.
Biochemical and biophysical research communications, 415(1), 174-180 (2011-10-29)
Blood vessels are mainly composed of intraluminal endothelial cells (ECs) and mural cells adhering to the ECs on their basal side. Immature blood vessels lacking mural cells are leaky; thus, the process of mural cell adhesion to ECs is indispensable
Jian-You Guo et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 29(11), 2214-2221 (2006-11-02)
Prostaglandin E2 (PGE2) works as a common final mediator of the febrile. Guizhi-Tang, one of the most famous traditional Chinese medical formula used to treat influenza, common cold and other pyretic conditions, was previously reported to reduce the production of
Alavala Matta Reddy et al.
Planta medica, 70(9), 823-827 (2004-10-27)
Nuclear factor (NF)-cB is a transcription factor regulating the expression of inflammatory and immune genes. In the present study, an extract from stem bark of Cinnamomum cassia Blume(Lauraceae) was discovered to have an inhibitory effect on LPS-induced NF-KB transcriptional activity
Ludger Wennemann et al.
Mededelingen (Rijksuniversiteit te Gent. Fakulteit van de Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen), 67(3), 499-509 (2003-04-17)
High wheel tractor applications of 4-methoxycinnamaldehyde (MCA)-coated corn granules ('grits') were conducted in Ruski Krstur (Serbia) in summer 2001 in a 5 ha corn field. Grits are a by-product after corn is harvested and separated from the cob and used
R Giordani et al.
Phytotherapy research : PTR, 20(1), 58-61 (2006-01-07)
The antifungal activity of the essential oil from Cinnamomum cassia, alone or combined with amphotericin B, a drug widely used for most indications despite side-effects was investigated. The composition of the oil was analysed by GC/MS and characterized by its