Documentos Principais
725722
Sigma-Aldrich
4-Chlorocinnamaldehyde
96%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 507,00
R$ 507,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 507,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H7ClO
Número CAS:
Peso molecular:
166.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 507,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
96%
Formulário
solid
pf
57-63 °C
grupo funcional
aldehyde
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(\C=C\C=O)cc1
InChI
1S/C9H7ClO/c10-9-5-3-8(4-6-9)2-1-7-11/h1-7H/b2-1+
chave InChI
HONRSHHPFBMLBT-OWOJBTEDSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)