Documentos
682403
Sigma-Aldrich
Ethyl acetoacetate-1,2-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
CH3CO13CH213CO2CH2CH3
Peso molecular:
132.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
peso molecular
132.12 (atom % calculation)
pb
181 °C
pf
-43 °C
densidade
1.045 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
CCO[13C](=O)[13CH2]C(C)=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3/i4+1,6+1
chave InChI
XYIBRDXRRQCHLP-UHJUODCXSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
183.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
84.4 °C - closed cup