Documentos
758604
Sigma-Aldrich
3,3′-(2-Methyl-1,3-phenylene)bis(1,1-dibutylurea)
97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H44N4O2
Peso molecular:
432.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
Ensaio
97% (CP)
forma
solid
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C(NC(N(CCCC)CCCC)=O)C=CC=C1NC(N(CCCC)CCCC)=O
InChI
1S/C25H44N4O2/c1-6-10-17-28(18-11-7-2)24(30)26-22-15-14-16-23(21(22)5)27-25(31)29(19-12-8-3)20-13-9-4/h14-16H,6-13,17-20H2,1-5H3,(H,26,30)(H,27,31)
chave InChI
QWVZCDYPULFREY-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3