Documentos Principais
681857
Sigma-Aldrich
3-Chlorobenzoylacetonitrile
97%
Sinônimo(s):
3-Chloro-β-oxobenzenepropanenitrile, 3-Chlorophenacyl cyanide, 3-Oxo-3-(3-chlorophenyl)propionitrile
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H6ClNO
Número CAS:
Peso molecular:
179.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
79-83 °C
grupo funcional
chloro
ketone
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cccc(c1)C(=O)CC#N
InChI
1S/C9H6ClNO/c10-8-3-1-2-7(6-8)9(12)4-5-11/h1-3,6H,4H2
chave InChI
IUDFNNHFARLIPF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)