Documentos Principais
681334
Sigma-Aldrich
2-(Trimethylsilyl)ethanesulfonyl chloride
Sinônimo(s):
2-Trimethylsilylethylsulfonyl chloride, SES-Cl
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.934,00
5 G
R$ 6.794,00
R$ 1.934,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.934,00
5 G
R$ 6.794,00
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3SiCH2CH2SO2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
200.76
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.934,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
índice de refração
n20/D 1.4444
p.e.
146.8 °C/760 mmHg
densidade
1.059 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)CCS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C5H13ClO2SSi/c1-10(2,3)5-4-9(6,7)8/h4-5H2,1-3H3
chave InChI
BLPMCIWDCRGIJV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant involved in:
  • Nucleophilic substitution for synthesis of nicotinamine and its analogs
  • Regioselective metal-free oxidative cyclization of sulfonamides
  • Annulation reactions
  • Tin-free radical carbonylation of alkylsulfonyl derivatives
  • Asymmetric aziridination
Reagent used for protection of an amino group as a SES-amide. The SES group can be conveniently removed by fluoride ion.[1]
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
70.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
21.1 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
2-(Trimethylsilyl)ethanesulfonyl (or SES) group in amine protection and activation.
Patrice Ribière et al.
Chemical reviews, 106(6), 2249-2269 (2006-06-15)