Documentos Principais
680907
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-2-iodo-4-methoxybenzaldehyde
97%
Sinônimo(s):
2-Iodoisovanillin, 4-Formyl-2-hydroxy-3-iodoanisole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H7IO3
Número CAS:
Peso molecular:
278.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
167-174 °C
grupo funcional
aldehyde
iodo
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(C=O)c(I)c1O
InChI
1S/C8H7IO3/c1-12-6-3-2-5(4-10)7(9)8(6)11/h2-4,11H,1H3
chave InChI
KLXKKFGRNPBWGM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)