901593
Ethylene carbonate solution
1 M in THF
Sinônimo(s):
1,3-Dioxolan-2-one, Glycol carbonate
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
concentração
1 M in THF
índice de refração
n/D 1.4095
densidade
0.9079
cadeia de caracteres SMILES
O1CCOC1=O
InChI
1S/C3H4O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2
chave InChI
KMTRUDSVKNLOMY-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Kidney, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
0.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
-17.5 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)