Documentos Principais
680710
Sigma-Aldrich
Rhodium on carbon
Evonik NOBLYST® P3053 5% Rh
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.678,00
R$ 1.678,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.678,00
About This Item
Fórmula linear:
Rh
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.678,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Formulário
solid
adequação da reação
core: rhodium
reagent type: catalyst
Extensão da rotulagem
5 wt. % loading (dry basis)
peso
Unit excludes wt. of H2O
Matriz
carbon, wet support
cadeia de caracteres SMILES
[Rh]
InChI
1S/Rh
chave InChI
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Informações legais
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Rhodium powder, 99.95% trace metals basis
Sigma-Aldrich
204218
Rhodium
Dicyandiamide 99%
Sigma-Aldrich
D76609
Dicyandiamide
Artigos
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.