Documentos Principais
680575
Sigma-Aldrich
3-Vinylphenylboronic acid
≥95%
Sinônimo(s):
(3-Ethenylphenyl)boronic acid, m-Vinylbenzeneboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H9BO2
Número CAS:
Peso molecular:
147.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥95%
forma
powder or crystals
pf
141-147 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)c1cccc(C=C)c1
InChI
1S/C8H9BO2/c1-2-7-4-3-5-8(6-7)9(10)11/h2-6,10-11H,1H2
chave InChI
SYBQEKBVWDPVJM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
May contain varying amounts of anhydride.
Aplicação
Reactant involved in:
  • Suzuki-Miyaura reactions
  • Molecular imprinting of fructose and pinacol
  • Synthesis of arylmercapturic acids via Chen-Lam-Evans arylation
  • Three-component cross-coupling yeilding diarylketones
  • Generation of acyl anion equivalents
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Mengzhe Guo et al.
Journal of separation science, 39(17), 3428-3435 (2016-07-13)
Maltose, a common auxiliary material of pharmaceutical preparation, may disturb the analysis of total amino acids in sepia capsule by aldolization. Therefore, it is necessary to remove the maltose through a convenient method. In this work, a phenylboronic acid modified