Documentos Principais
680095
Sigma-Aldrich
1-Boc-4-aminopiperidine-4-carboxylic acid
97%
Sinônimo(s):
4-Amino-1-(tert-butoxycarbonyl)piperidine-4-carboxylic acid, 4-Amino-1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H20N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
244.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
289-294 °C
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(N)(CC1)C(O)=O
InChI
1S/C11H20N2O4/c1-10(2,3)17-9(16)13-6-4-11(12,5-7-13)8(14)15/h4-7,12H2,1-3H3,(H,14,15)
chave InChI
YNHLVALLAURVJF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Involved in investigations of conformational effects on electron-transfer efficientcy in peptide foldamers
Reactant for synthesis of:
  • SIRT2 inhibitors
  • Melanin-concentrating hormone receptor 1 antagonists
  • Bradykinin hB2 receptor antagonists
  • Neurokinin-1 receptor ligands
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)