Documentos Principais
679054
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trichloro-5-methylpyrimidine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H3Cl3N2
Número CAS:
Peso molecular:
197.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
forma
solid
pf
65-69 °C
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Cc1c(Cl)nc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C5H3Cl3N2/c1-2-3(6)9-5(8)10-4(2)7/h1H3
chave InChI
VTSWSQGDJQFXHB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)