Key Documents
678414
Sigma-Aldrich
O-Allyl 2,2,2-trichloroacetimidate
96%
Sinônimo(s):
2,2,2-Trichloroacetimidic acid allyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H6Cl3NO
Número CAS:
Peso molecular:
202.47
Beilstein:
1907084
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.489
pb
54-70 °C/7.5-11.25 mmHg
densidade
1.333 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(Cl)(Cl)C(=N)OCC=C
InChI
1S/C5H6Cl3NO/c1-2-3-10-4(9)5(6,7)8/h2,9H,1,3H2
chave InChI
UJYZRNWTLPBNOR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reagent used for the protection of an alcohol as its allyl ether in the presence of base sensitive functionality.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
165.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
73.9 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Tetrahedron, 62, 73-73 (2006)
Artigos
Trichloroacetimidates are also commonly employed as alcohol alkylation reagents, particularly when existing functionality is not acid sensitive.