Documentos Principais
678309
Sigma-Aldrich
Palmitic acid-16-13C,16,16,16-d3
98 atom % D, 99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
13CD3(CH2)14CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
260.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
51113400
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % D
Formulário
solid
pf
61-64 °C
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[2H][13C]([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i1+1D3
chave InChI
IPCSVZSSVZVIGE-KQORAOOSSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)