Documentos Principais
329177
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-(3-Chloro-2-hydroxypropyl)trimethylammonium chloride
99%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 548,00
R$ 548,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 548,00
About This Item
Fórmula linear:
ClCH2CH(OH)CH2N(CH3)3Cl
Número CAS:
Peso molecular:
188.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 548,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99%
atividade óptica
[α]25/D −29°, c = 1 in H2O
pf
210 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
amine
chloro
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].C[N+](C)(C)C[C@H](O)CCl
InChI
1S/C6H15ClNO.ClH/c1-8(2,3)5-6(9)4-7;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/t6-;/m1./s1
chave InChI
CSPHGSFZFWKVDL-FYZOBXCZSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Alison E Dowey et al.
Chirality, 28(4), 299-305 (2016-02-18)
Cationic trialkylammonium-substituted α-, β-, and γ-cyclodextrins containing trimethyl-, triethyl-, and tri-n-propylammonium substituent groups were synthesized and analyzed for utility as water-soluble chiral nuclear magnetic resonance (NMR) solvating agents. Racemic and enantiomerically pure (3-chloro-2-hydroxypropyl)trimethyl-, triethyl-, and tri-n-propyl ammonium chloride were synthesized