Documentos Principais
609196
Sigma-Aldrich
Fmoc-Met-OH-15N
98 atom % 15N
Sinônimo(s):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-methionine-15N, L-Methionine-15N, N-Fmoc
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 10.100,00
R$ 10.100,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 10.100,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3SCH2CH2CH(15NH-Fmoc)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
372.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 10.100,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
98 atom % 15N
Formulário
solid
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
121-123 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
CSCC[C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C20H21NO4S/c1-26-11-10-18(19(22)23)21-20(24)25-12-17-15-8-4-2-6-13(15)14-7-3-5-9-16(14)17/h2-9,17-18H,10-12H2,1H3,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1/i21+1
chave InChI
BUBGAUHBELNDEW-STBUMTBBSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)