675946
(S)-(−)-2,2′,6,6′-Tetramethoxy-4,4′-bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-3,3′-bipyridine
97%
Sinônimo(s):
(S)-Xylyl-P-Phos
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
solid
pf
158-162 °C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(P(c2cc(C)cc(C)c2)c3cc(C)cc(C)c3)c(c(OC)n1)-c4c(OC)nc(OC)cc4P(c5cc(C)cc(C)c5)c6cc(C)cc(C)c6
InChI
1S/C46H50N2O4P2/c1-27-13-28(2)18-35(17-27)53(36-19-29(3)14-30(4)20-36)39-25-41(49-9)47-45(51-11)43(39)44-40(26-42(50-10)48-46(44)52-12)54(37-21-31(5)15-32(6)22-37)38-23-33(7)16-34(8)24-38/h13-26H,1-12H3
chave InChI
JRTHAKOHBMETRC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Artigos
P-Phos ligand family enhances catalysis, featuring atropisomeric biaryl bisphosphine with unique structural elements.